Key Documents
24445
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, N10-VA8X00H-II, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.50 mm
Sinônimo(s):
REPL.NEEDLE N10-VA8100H,EA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
25 ga
Características
needle cone tip, side-port
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 037777
agulha C × D.E.
53 mm × 0.50 mm
volume
10 μL
compatibilidade
for use with 10RVA8X, 8100, and 8200
Descrição geral
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)