29629-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Sinônimo(s):
CTC/LEAP Fixed-Needle SGE Autosampler Syringes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cone tip needle (point style 1)
glass syringe
tamanho da agulha
23 ga
descrição
color (green)
Características
syringe type F (cemented needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 003987
agulha C × D.E.
50 mm × 0.63 mm
volume
25 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)