Key Documents
854971
Supelco
Tampa de rosca curta de 9 mm, com revestimento
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE/silicone septum
clear cap
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
diâmetro do septo × espessura
9 mm × 1.0 mm
conector
thread for 9 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)