Documentos Principais
SU860043
Supelco
TopSert TPX® autosampler vials
Short thread vial with integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiais
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
Características
TopSert
embalagem
pkg of 100 ea
disponibilidade
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diâmetro × A
11.6 mm × 32 mm
volume
0.2 mL
conector
thread for 9 mm
compatibilidade
for use with 9 mm short thread screw caps
Informações legais
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SU860043
SU860043-SAMPLE