Key Documents
28449-U
Supelco
Top Flask with Stopcock
volume 250 mL, neck size 24 mm, pk of 1
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
embalagem
pk of 1
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
capacidade
250 mL
tamanho do gargalo
24 mm
volume
250 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)