Documentos Principais
28432-U
Supelco
24 mm/24 mm Polypropylene Viton® Connector
pk of 6
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
descrição
for connecting 24mm threaded glass hardware (Dioxin Columns & Top Flasks with 24 mm neck)
Nível de qualidade
embalagem
pk of 6
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)