24843
Mini-Buck Flow Calibrator
model, M-5, flow rate 1-6000 mL/min
About This Item
Produtos recomendados
Características
model M-5
flow rate measuring range
1-6000 mL/min
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorias relacionadas
Descrição geral
Battery charger not included, order separately.
Aplicação
Mini-buck flow calibrator is a gas flow calibrator, which may be used for the development and evaluation of a calibration gas generator based on the injection method for the analysis of volatile organic compounds in air.
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Development and evaluation of a calibration gas generator for the analysis of volatile organic compounds in air based on the injection method.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371(6), 798-805 (2001)