Documentos Principais
22591
Supelco
Supeltex M-2B Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
D.I.
0.8 mm
compatibilidade
0.53 mm to like I.D. Column
Descrição geral
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
  • Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)