Documentos Principais
23797
Supelco
Supeltex M-2 Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Características
ferrule type double-tapered
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
D.I.
0.4 mm
compatibilidade
0.10-0.25 mm to like I.D. column
Descrição geral
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
  • Characteristics: High reusability.
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)