Documentos Principais
CLS49802L
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
Junta
joint stopper10
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
subdivision 200 mL
embalagem
pack of 1
case of 8
fabricante/nome comercial
Corning 4980-2L
disponibilidade
not available in EU
faixa de medição de volume
600-1,800 mL
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
  • Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
  • Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)