Key Documents
CLS51002L
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5100
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiais
borosilicate glass
wide-mouth
Junta
joint stopper13
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
subdivision 100
embalagem
pack of 1
case of 8
fabricante/nome comercial
Corning 5100-2L
faixa de medição de volume
400-1,800 mL
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
  • Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity and an extra-large marking spot.
  • Features a heavy-duty rim.
  • Ideal for use as a titration flask.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)