22375
Chart Paper for Recorder
Blank for Spectra Physics 4270, 4290 and Varian Vista 401/402, box of 25
embalagem
box of 25
L × C
9.3 in. × 170 ft
Aplicação
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Analytical Chemistry for Technicians, 366-366 (1994)
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)