20329
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak P, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 75 cc
Parâmetros
250 °C temp. limit
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
área da superfície
~150 m2/g
Matriz
Porapak P
tamanho de partícula
100-120 mesh
densidade
~0.26 g/mL (free fall density)
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)