Documentos Principais
04396
Supelco
Kieselguhr
calcined, purified
Sinônimo(s):
Infusorial earth
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
grau
reagent grade
Formulário
powder
qualidade
calcined, purified
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
2-3.5 m2/g
Impurezas
≤1% HCl-soluble matter
perda
≤1% loss on ignition
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
125 μm
tamanho de poro
170000 Å mean pore size
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤500 mg/kg
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ácido clorídrico for 1000 ml, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titrisol®
Supelco
1.09971
Ácido clorídrico
Celite® 281 Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Supelco
1.02686
Celite® 281