04292
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
2,2-Difluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetic acid, Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
PFAS testing
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F)=O
OC(C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F)=O
InChI
1S/C5HF9O4/c6-2(7,1(15)16)17-3(8,9)4(10,11)18-5(12,13)14/h(H,15,16)
chave InChI
PPWRLPJIHGWGFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)