ZRT1327
Anti-LAG3 Antibody, clone C9B7W ZooMAb® Rat Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Activation-induced cytidine deaminase-linked autoimmunity protein, Aida, CD223, Lymphocyte activation gene 3 protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C9B7W, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant Muse LAG3
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant extracellular domain (D1-D4) of Mouse LAG3 fused to the Fc portion of Mouse IgG2a.
Quality Control Testing
Evaluated by Western Blotting with recombinant Mouse LAG3
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant extracellular domain (D1-D4) of Mouse LAG3 fused to the Fc portion of Mouse IgG2a.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LAG3 in Hut-78 cell lysate.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Mouse LAG3 protein..
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound recombinant Mouse LAG3 protein with a KD of 3.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)