ZRT1374
Anti-TIM-3 Antibody, clone RMT3-23 ZooMAb® Rat Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-DRP1 Antibody, clone 1E8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, CD366, HAVcr-2, Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RMT3-23, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 30.93 kDa
observed mol wt ~26 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Havcr2(171285)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Rat thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TIM-3 in Rat thymus tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TIM-3 in Human thymus tissue lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TIM-3 in L5178Y cells transfected with TIM-3.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected TIM-3 in one million L5178Y cells transfected with TIM-3.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)