MABF230
Anti-TIM-3, clone RMT3-23, Azide Free Antibody
clone RMT3-23, from rat
Sinônimo(s):
Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog, HAVcr-2, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIMD-3, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, TIM-3, T-cell membrane protein 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RMT3-23, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Havcr2(171285)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected TIM-3 in TIM-3 transfected 1X10E6 BALB/L5178Y cells.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected TIM-3 in dendritic cells, macrophages, splenocytes, and hepatic mononuclear cells from acute graft-vs-host disease (aGVHD) mice (Oikawa, T., et al. (2006). J Immunol. 177(7):4281-4287.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected TIM-3 in liver tissue from normal and aGVHD mice (Oikawa, T., et al. (2006). J Immunol. 177(7):4281-4287.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected TIM-3 in HMGB1-deficient MEF cells (Chiba, S., et al. (2012). Nat Immunol. 13(9):832-842.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIM-3 in 10 µg of TIM-3 transfected L5178Y cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1