ZRB2565
Anti-ROR2 clone XBR2-401 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR2;EC:2.7.10.1, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 2)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
XBR2-401, recombinant monoclonal
descrição
XBR2-401 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 104.76 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ROR2(4920)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in T47D cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected ROR2 in T47D cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected ROR2 in one million T47D cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ROR2 in Western Blotting applications (Peng, H., et. al. (2017). J Mol Biol. 429 (19); 2954-2973).
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant fragment of Human ROR2 with a KD of 2.5 x 10-6 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected ROR2 in Flow Cytometry applications (Peng, H., et. al. (2017). J Mol Biol. 429(19); 2954-2973).
ELISA Analysis: A representative lot detected ROR2 in ELISA applications (Peng, H., et. al. (2017). J. Mol Biol. 429(19); 2954-2973).
Enzyme Immunoassay Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant fragment of Human ROR2.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)