ZRB1889
Anti-PTPN21 Antibody, clone 2K11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 21;EC:3.1.3.48;Protein-tyrosine phosphatase D1;PTPD1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2K11, recombinant monoclonal
descrição
2K11 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 133.28 kDa
observed mol wt ~130 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPN21(11099)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in ACHN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTPN21 in ACHN cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PTPN21 in A549, PC12, and Raw264.7 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Ptpn21 peptide with a KD of 1.3 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PTPN21 in human gallbladder tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PTPN21 in A549 cella.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in ACHN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTPN21 in ACHN cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)