ZMS1229
Anti-m3G/TMG cap Antibody, clone K121 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
2,2,7- trimethylguanosine, 2,2,7-TMG cap, m3G
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
K121, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected m3G/TMG cap in HeLa cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected m3G/TMG cap in A431, HepG2, and NIH3T3 cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected m3G/TMG cap in Human spleen tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected m3G/TMG cap in Human spleen and Human cervix tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)