Key Documents
Z742596
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
590nm filter; Used for imaging EtBR
Sinônimo(s):
Accuris SmartDoc
About This Item
Código UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.24
Características
590nm filter; Used for imaging EtBR
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E5001-590
Descrição geral
A narrow band pass filter of 590 nm to use for imaging EtBR on a transilluminator
Informações legais
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)