Z742598
Accuris™ SmartDoc™ narrow band pass filter
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
Sinônimo(s):
Accuris™ SmartDoc™
About This Item
Produtos recomendados
Características
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E5001-ORANGE
Descrição geral
An orange photo filter used to image green stains on blue light illuminators and transilluminators.
Informações legais
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)