ZRB1875
Anti-Cleaved Caspase-8 Antibody, clone 1K3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CASP-8, CASP8, EC: 3.4.22.61, FLICE, MACH, MCH5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1K3, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 43 kDa
observed mol wt ~55 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Casp8(12370)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa treated with Staurosporin.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cleaved Caspase-8 in lysates from overnight serum starved HeLa cells treated with Staurosporin (0.5 M; 6 h).
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cleaved Caspase-8 in lysates from NIH3T3 cells treated with Etoposide (100 nM; 2 h).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cleaved Caspase-8 in Mouse brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cleaved Caspase-8 in NIH3T3 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1