ZMS1175
Anti-Filamin A Antibody, clone PM6/317 ZooMAb® Mouse Monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
ABP-280, Actin-binding protein 280, Alpha-filamin, Endothelial actin-binding protein, FLN-A, Filamin-1, Non-muscle filamin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PM6/317, recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 280.74 kDa
observed mol wt ~220 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FLNA(2316)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Filamin A in A431 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Filamin A in Jurkat cell lysate.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected Filamin A in one million A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Filamin A in HeLa cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Filamin A in Human prostate and Human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)