MAB1680
Anti-Filamin A Antibody, clone TI10
ascites fluid, clone TI10, Chemicon®
Sinônimo(s):
Alpha-Filamin, Filamin I, Endothelial Actin-binding Protein, ABP-280, Nonmuscle Filamin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TI10, monoclonal
reatividade de espécies
human, bovine
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Flna(192176)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation:Suggested lysis buffer is PBS with 0.5% triton X-100 with proteinase inhibitors (note for full length filamin include calpain inhibitors). 5 microliters of antibody for every 300μL of cell lysate (3-5mg/ml total protein is suggested). Incubation is 4 hours RT or overnight 4C; Protein A/G agarose beads or rabbit anti-mouse secondary capture antibody is recommended for best recovery. 4-10% acrylamide gels are recommended for full length filamin or the 80kDa fragement visualization.
Immunofluorescence: 1:50 to 1:200 using standard ABC technique. Suitable for staining of paraffin embedded sections (lower dilutions). High temperature citrate buffer antigen retrieval technique recommended.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive control tisse: skin.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1