MABN1834
Anti-phospho-Filamin-A (Ser2152) Antibody, clone PS2
clone PS2, from mouse
Sinônimo(s):
Filamin-A, FLN-A, Actin-binding protein 280, ABP-280, Alpha-filamin, Endothelial actin-binding protein, Filamin-1, Non-muscle filamin, phospho-Filamin-A (Ser2152)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PS2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer2152)
Informações sobre genes
human ... FLNA (2316)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected cellular FLN-A pSer2152 phosphorylation induction upon serum, forskolin, or EphB2-Fc addition to serum-starved CHP100 human neuroblastoma cells (Zhang, J. et al. (2013). J. Neurosci. 33(40):15735-15746).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected cellular FLN-A pSer2152 phosphorylation induction in neuronal progenitors from frontal cortex of E13.5–E14.5 mouse embryos, CHP100 human neuroblastoma cells, and A7, but not FLN-A-deficient M2, human melanoma cells upon forskolin addition (Zhang, J. et al. (2013). J. Neurosci. 33(40):15735-15746).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected FLN-A pSer2152 immunoreactivity extended to the proliferative zone (PZ) surface at the periventricular heterotopia (PVH) congenital malformation site in the forebrain (FB) of E17.5 MEKK-/- mouse embryos in addition to the FLN-A pSer2152 immunoreactivity in the intermediate zone (IZ) and cortical plate (CP) seen in both wild-type and MEKK-knockout embryos by fluorescent immunohistochemistry (Sarkisian, M.R., et al. (2006). Neuron. 52(5):789-801).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Calyculin A-stimulated Filamin-A Ser2152 phosphorylation in mouse embryonic fibroblasts (MEFs).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1