CBL479
Anti-Integrin β3 Antibody, clone PM6/13
clone PM6/13, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD61
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
PM6/13, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB3(3690)
Especificidade
Antigen distribution:
Platelets >98%
Megakaryocytes >98%
Granulocytes 0%
Monocytes 0%
LGL cells 0%
B cells 0%
T cells 0%
Peripheral blood lymphocytes 0%
FUSION PARTNER: SP2/0 myeloma cell line
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2