ZMS1143
Anti-RPE65 Antibody, clone 401.8B11.3D9 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
All-trans-retinyl-palmitate hydrolase, EC:3.1.1.64, Lutein isomerase, Meso-zeaxanthin isomerase, Retinal pigment epithelium-specific 65 kDa protein, Retinoid isomerohydrolase, Retinol isomerase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
401.8B11.3D9, recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 60.94 kDa
observed mol wt ~60 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, bovine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, Xenopus, canine, mouse, porcine, monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Bovine retina tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RPE65 in Bovine retina tissue lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RPE65 in Human retina tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RPE65 in Human retina tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)