Documentos Principais
Z742408
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
green, Holds 20 x slides 76x26 mm
Sinônimo(s):
slide storage
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
Materiais
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
green
Características
Holds 20 x slides 76x26 mm
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Ted Pella 2306-3-CS
C × L × A
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Descrição geral
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Características e benefícios
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
Informações legais
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)