Documentos Principais
Z740231
Supelco
Folhas de alumínio para TLC
L × W 5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 20 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05549.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
5 cm × 7.5 cm
espessura da camada
200 μm
placa C × L
5 cm × 7.5 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Informações legais
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)