Documentos Principais
Z722731
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Swing-out Rotor, 24 place (w/lid)
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Características
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1154-L
Parâmetros
18,516 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)