Documentos Principais
Z652164
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 4 place, for PCR strips
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Características
RCF 12,490
capacity 12,490 mL
fabricante/nome comercial
Hettich 2418
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Descrição geral
E2040 (Z652172) is an optional lid for rotor 2418 (Z652164)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)