Documentos Principais
Z532363
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 14/20, volume 10 mL, accuracy: 0.10 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Junta
female joint: ST/NS14/20
Características
subdivision 0.2 mL
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: 0.10 mL
Descrição geral
Single metric scale. Useful as a distillation receiver and for manipulation of air--sensitive materials with the use of a septum-inlet adapter.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)