Documentos Principais
Z720399
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge style 3115
nominal capacity 50 mL
Sinônimo(s):
Nalgene centrifuge tube, plastic centrifuge tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
polysulfone
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
transparent tube
Características
RCF 50,000 × g
embalagem
pack of 10
case of 100
fabricante/nome comercial
Nalgene 3115-0050
capacidade nominal
50 mL
Descrição geral
Strong and tough like polycarbonate but polysulfone much more acid- and base-resistant. Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)