Documentos Principais
Z694649
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
~ 200 μm spacing
fabricante/nome comercial
3D Biotek PS152024-BR
diâmetro da fibra
~150 μm
tamanho
24 well
tamanho de poro
~200 μm (Fiber spacing)
tipo de ligação
non-treated surface
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Cellusponge 9 mm, pack of 24 ea (supplied in plate)
Z741042
Cellusponge