Estruturas poliméricas para cultura celular tridimensional
Células de mamíferos in vivo crescem em ambientes tridimensionais (3D) complexos. O formato e a composição química da matriz extracelular (MEC) ao redor de uma célula podem determinar muitas respostas fisiológicas. Técnicas e protocolos tradicionais de cultura celular são realizados em superfícies bidimensionais (2D), geralmente compostas de vidro ou poliestireno. Embora o método bidimensional seja acessível e conveniente, existe a possibilidade bem documentada de surgimento diversos artefatos em estudos de células cultivadas em condições bidimensionais. Métodos e protocolos avançados de cultura celular foram desenvolvidos para cultivar células em ambientes tridimensionais in vitro.
Ferramentas que facilitam o crescimento de células em um ambiente tridimensional, de modo geral, são divididas em tecnologias sem estrutura polimérica e baseadas em estrutura polimérica. Uma abordagem bem estabelecida para cultura celular tridimensional é cultivar células em estruturas poliméricas, geralmente compostas de biopolímeros que são dispostos de modo a imitar a matriz extracelular (MEC) fisiológica. Essas estruturas poliméricas normalmente são projetadas como insertos que podem ser integrados de modo conveniente nos fluxos de trabalho de culturas celulares convencionais. Em outros casos, estruturas poliméricas tridimensionais podem ser o ponto de partida para projetos complexos de engenharia de tecidos, como o desenvolvimento de órgãos artificiais, o estabelecimento de biorreatores para a fabricação em massa de produtos celulares ou o desenvolvimento carnes cultivadas em laboratório. Os tipos de estruturas poliméricas celulares tridimensionais que oferecemos para aplicações são destacados abaixo.
Estruturas poliméricas de nanofibras
Placas de cultura celular em nanofibras, placas multipoços e insertos de placas ajudam a fazer a ponte entre uma cultura celular bidimensional e uma cultura celular tridimensional. Nanofibras são oticamente transparentes e possibilitam o imageamento e a quantificação em tempo real da mobilidade celular de células vivas. As nanofibras reproduzem a arquitetura tridimensional in vivo e também podem ser revestidas com proteínas de matriz extracelular quando a aplicação exige, como em estudos oncológicos. As células podem ser facilmente recuperadas das estruturas poliméricas de nanofibras para análise a jusante (downstream).
Células cultivadas em estruturas poliméricas de nanofibras demonstraram expansão rápida e diferenciação eficiente, além disso, com este método não há possibilidade de efeitos decorrentes de matrizes de apoio contendo produtos de origem animal. Isso faz com que as nanofibras sejam ideais para IHQ e para aplicações em células-tronco. As dimensões de placas padrão são compatíveis com equipamentos automatizados para triagem de compostos de alto rendimento para descoberta de medicamentos e estudos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME)/toxicologia. Você pode escolher dentre fibras alinhadas ou com orientação aleatória em placas ou recipientes para cultura celular.
Estruturas poliméricas de colágeno
As estruturas poliméricas SpongeCol® são esponjas de colágeno com uma arquitetura colunar e porosa. Essas colunas exclusivas apresentam uma rede porosa que permite que células e nutrientes extracelulares fluam em todas as direções, além de oferecer uma área de superfície aperfeiçoada para fixação celular, facilitando o crescimento e migração. Estruturas poliméricas de esponja de colágeno são compostas de colágeno purificado tipo I que ajuda na fixação e proliferação celular. Esferas SphereCol® são revestidas por colágeno humano purificado tipo I derivado de culturas celulares de fibroblastos humanos para aprimorar o crescimento e função celulares naturais.
Estruturas poliméricas de poliestireno e policaprolactona
A 3D Biotek fabrica diversas estruturas poliméricas de insertos tridimensionais de poliestireno poroso. Os benefícios do poliestireno incluem promoção do crescimento celular e o fato de ser oticamente transparente para imageamento por microscopia. Estruturas poliméricas de policaprolactona (PCL) apresentam um material alternativo para cultura de tecidos tridimensional. A PCL é um polímero biodegradável que foi usado na fabricação de implantes cirúrgicos. Devido a suas propriedades biodegradáveis, também é um material de estrutura polimérica adequado para aplicações em engenharia de tecidos. Estruturas poliméricas insertos tridimensionais de PCL são biodegradáveis, com várias estruturas porosas precisamente controladas para atender às suas necessidades de pesquisa em células-tronco/engenharia de tecidos.
Insertos para cultura CelularCrown™
Os insertos CellCrown™ são descartáveis e imobilizam a amostra em uma placa de 6, 12, 24, 48 ou 96 poços. Além de tecidos, os insertos CellCrown™ também fixar fibras, folhas, membranas e têxteis em uma posição estável no poço. A amostra pode permanecer posicionada no poço durante a troca de meio com uma ponteira de pipeta inserida entre a parede do poço e o inserto.