Z724181
3D Biotek 3D Insert™ PS scaffold
for 12 well plates, 6 inserts
Sinônimo(s):
3D, 3D Cell Culture, 3D scaffolds, Scaffold, cell scaffolds
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene
clear wells
descrição
polystyrene (PS)
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 6 ea (6 inserts supplied in 12 well plate)
fabricante/nome comercial
3D Biotek PS152012-6
tamanho
12 wells
cor
clear
tamanho de poro
200 μm (Fiber spacing)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- Terminally sterilized by gamma irradiation and ready for use
- Compatible with most of your current 2D assays
- Easy for imaging. Cell growth can be monitored by light microscope, no need to purchase any additional sophisticated equipment.
- 12 well compatible
- Fiber Diameter: 150u
- Pore Size: 200u
- 6 Inserts/Pack
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models