Voltar
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts
Products
Categoria de produto
inserts (1)
Fabricante
Tipo de ligação
Tamanho dos poros (µm)
Esterilidade
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z694649
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts,
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing