Z687553
3D Biotek 3D Insert™ PS scaffold
for 24 well plates, 12 inserts/24 well plate
Sinônimo(s):
3D, 3D Cell Culture
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
descrição
polystyrene (PS)
esterilidade
sterile
qualidade
12 inserts/24 well plate
embalagem
pack of 12 ea (12 inserts supplied in 24 well plate)
fabricante/nome comercial
3D Biotek PS152024-12
diâmetro da fibra
150 μm
tamanho
24 well
cor
clear
tamanho de poro
~200 μm (Fiber spacing)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- Terminally sterilized by gamma irradiation and ready for use
- Compatible with most of your current 2D assays
- Easy for imaging. Cell growth can be monitored by light microscope, no need to purchase any additional sophisticated equipment.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models