Documentos Principais
Z653535
Pyrex® glass test tubes without rim, medium wall
O.D. × L 16 mm × 150 mm, wall thickness 1.2 mm
Sinônimo(s):
1622/12M
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1622/12M
disponibilidade
available only in EU
D.E. × C
16 mm × 150 mm
diâmetro do tubo
16 mm
espessura da parede
1.2 mm
Descrição geral
  • Rimless for greater convenience in plugging and rack storage
  • Ideal for culture work
  • Fully autoclavable
  • High resistance to attack by water
  • Reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • Manufactured from heat resistant Pyrex borosilicate glass allowing use at high temperatures
  • Conforms to ISO 4142
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)