Z617849
Greiner PS tube
capacity × diam. × L 14 mL × 18 mm × 95 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
cap (Two-Position Vent Stopper)
clear tube
polystyrene
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
straight neck
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
neck thread push fit
embalagem
pack of 750 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 191161
Capacidade × diâm. × C
14 mL × 18 mm × 95 mm
Descrição geral
- High transparency
- Round bottom with two position vent stopper
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)