Z550698
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 60 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
descrição
conical
capacidade
60 mL
furo da torneira
2 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z550698-1EA | 4061837636011 |