Documentos Principais
Z600628
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
optical glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiais
optical glass
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 110-OS
Parâmetros
320-2,500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
3,500 μL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
with PTFE stopper
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH