Z4777
ZK 200775 hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Fanapanel, MPQX, [[3,4-Dihydro-7-(4-morpholinyl)-2,3-dioxo-6-(trifluoromethyl)-1(2H)-quinoxalinyl]methyl]-phosphonic acid hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white to light brown
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OP(O)(=O)CN1C(=O)C(=O)Nc2cc(c(cc12)N3CCOCC3)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F3N3O6P.H2O/c15-14(16,17)8-5-9-11(6-10(8)19-1-3-26-4-2-19)20(7-27(23,24)25)13(22)12(21)18-9;/h5-6H,1-4,7H2,(H,18,21)(H2,23,24,25);1H2
chave InChI
RYQLMFHPDNKPKY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.