Z358185
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 150 mL, pore size 0.2 μm
Sinônimo(s):
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
esterilidade
sterile
Características
cap plug seal
graduations
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Nalgene® 565-0020
capacidade do frasco
150 mL
capacidade do filtro
150 mL
capacidade do funil
150 mL
diâmetro da membrana
50 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Polyethersulfone (PES) membrane is ideal for cell/tissue culture.
- Less waiting time due to faster results
- Non-pyrogenic and endotoxin free
- Graduated upper chamber
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)