Z370592
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 150 mL, pore size 0.45 μm
Sinônimo(s):
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
esterilidade
sterile
Características
cap plug seal
graduations
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Nalgene® 165-0045
capacidade do frasco
150 mL
capacidade do filtro
150 mL
capacidade do funil
150 mL
diâmetro da membrana
50 mm
tamanho de poro
0.45 μm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)