Documentos Principais
Z331783
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.5 mL, with integrated bellows
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
PE-LD
esterilidade
non-sterile
Características
graduations 0.5 mL
graduations
with integrated bellows
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
BRAND
Comprimento
133 mm
capacidade
1.5 mL
Descrição geral
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Outras notas
BR125410 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)