Y3752
Yeast malt broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dextrose, 10.00 g/L
Malt extract, 3.00 g/L
Peptic digest of animal tissue, 5.00 g/L
Yeast extract, 3.00 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?