X4879
Xaliproden hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1,2,3,6-Tetrahydro-1-[2-(2-naphthalenyl)ethyl]-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine hydrochloride, SR-57746A
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
originador
Sanofi Aventis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)C2=CCN(CCc3ccc4ccccc4c3)CC2
InChI
1S/C24H22F3N.ClH/c25-24(26,27)23-7-3-6-22(17-23)20-11-14-28(15-12-20)13-10-18-8-9-19-4-1-2-5-21(19)16-18;/h1-9,11,16-17H,10,12-15H2;1H
chave InChI
WVHBEIJGAINUBW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.